Learn More
Gilson™ MyPIPETMANTM Select Multichannel Pipette
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
20 μl
200 μl
300 μl
Nombre de canaux:
8
12
Modèle:
P12x10
P12x20
P12x200
P12x300
P8x10
P8x20
P8x200
P8x300
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les pipettes MyPIPETMAN™ Select sont des pipettes à déplacement d’air entièrement autoclavables qui couvrent une gamme complète de volumes. Sans compromis sur la qualité et les performances, le système d’éjection à levier intégré offre des forces d’éjection de cônes réduites par rapport aux systèmes d’éjection directe. Ce système breveté d’éjection renforce l’ergonomie de la pipette pour une utilisation pratique tout au long de la journée.
- Réglez simplement le volume en tournant le bouton-poussoir de la pipette avec le système de verrouillage de volume Trilock™ breveté unique
- Réglage précis du volume par cliquet
- Position de verrouillage du volume pour sécuriser le pipetage
- Conception ergonomique et texturée pour une meilleure prise en main
- Léger et bien équilibré
- Les modèles à canal unique et à volume variable couvrent une plage de volumes comprise entre 0,2 μl et 10 ml
- Les modèles multicanaux à volume variable couvrent une plage de volumes comprise entre 0,5 μl et 300 μl (modèles à 8 et 12 canaux)
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | Cônes Diamond, cônes Amplipur |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Assorties |
| Vitesse de distribution | Manual |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Pipette Tip 50 to 1000 μL |
| Type à poignée | Ergonomique, texturée |
| Matériau | Polypropylène, PVDF, PBT |
| Modèle | P12x300 |
| Afficher plus |