Learn More
Gilson™ MyPIPETMAN™ Select Multichannel Pipette
Ergonomic, safe, and reliable, the MyPIPETMAN™ Select Multichannel Pipette offers volume setting choice and optional handle personalization for optimal use in various protocols.
Marque: Gilson™ FP10012S
Description
Les pipettes MyPIPETMAN™ Select sont des pipettes à déplacement d’air entièrement autoclavables qui couvrent une gamme complète de volumes. Sans compromis sur la qualité et les performances, le système d’éjection à levier intégré offre des forces d’éjection de cônes réduites par rapport aux systèmes d’éjection directe. Ce système breveté d’éjection renforce l’ergonomie de la pipette pour une utilisation pratique tout au long de la journée.
- Réglez simplement le volume en tournant le bouton-poussoir de la pipette avec le système de verrouillage de volume Trilock™ breveté unique
- Réglage précis du volume par cliquet
- Position de verrouillage du volume pour sécuriser le pipetage
- Conception ergonomique et texturée pour une meilleure prise en main
- Léger et bien équilibré
- Les modèles à canal unique et à volume variable couvrent une plage de volumes comprise entre 0,2 μl et 10 ml
- Les modèles multicanaux à volume variable couvrent une plage de volumes comprise entre 0,5 μl et 300 μl (modèles à 8 et 12 canaux)
Spécification
Cônes Diamond, cônes Amplipur | |
Autoclavable | |
Réutilisable | |
Polypropylène, PVDF, PBT | |
12 | |
Non stérile | |
20 μl |
Non | |
Assorties | |
Ergonomique, texturée | |
P12x20 | |
MyPipetman™ Select | |
Pipette mécanique | |
1 de chaque |