Learn More
Thermo Scientific™ Multiskan SkyHigh Microplate Spectrophotometer
Thermo Scientific Multiskan SkyHigh Microplate Spectrophotometer is an easy to use instrument for photometric and turbidimetric applications, especially for DNA, RNA and protein analyses, including endpoint, kinetic, and spectral assays. Results are shown on Multiskan SkyHigh models with a large high-resolution touch screen. SkanIt Software is a powerful tool to address the challenging applications.
Marque: Thermo Scientific™ A51119600C
14665.28 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25043" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le spectrophotomètre pour microplaques Multiskan SkyHigh est un lecteur de microplaques UV/Vis conçu pour être pratique et facile à utiliser pour toute application d’absorption photométrique ou de recherche turbidimétrique, tout particulièrement en ce qui concerne l’analyse d’ADN, d’ARN et de protéines.Ce lecteur de microplaques est idéal pour les environnements multi-utilisateurs dans lesquels de nombreux dosages en point final, cinétiques et spectraux sont effectués.Multiskan SkyHigh est disponible dans différentes configurations.Les modèles à écran tactile donnent la possibilité d’utiliser le système comme autonome ou avec le logiciel pour contrôle par PC Thermo Scientific™ SkanIt.Un modèle avec une option de lecture des cuves est également disponible.Pour une manipulation pratique des données, Multiskan SkyHigh offre la possibilité d’accéder aux outils basés sur le cloud Thermo Fisher Connect et Microsoft OneDrive.
- Système optique équipé d’un monochromateur pour sélectionner librement des longueurs d’onde entre 200 nm et 1 000 nm
- Compatibles avec les microplaques ou cuves à 6-48, 96 et 384 puits avec une hauteur maximale de 19,5 mm, avec couvercle possible compris
- Lit les plaques μDrop™ et μDrop Duo pour l’analyse de microvolumes d’ADN / ARN et de protéines
- Modes de mesure optimisés séparés pour les mesures d’absorption et de turbidimétrie
- Permet d’effectuer des mesures de point final, cinétiques et spectrales, pour une variété d’applications
- Fonctionnement rapide : le spectre complet d’un puits est effectué en moins de 10 secondes ; le spectre d’ADN typique peut être mesuré en moins de trois secondes et une microplaque complète à 96 puits est lue avec une longueur d’onde en 6 secondes
- Systèmes d’agitation et d’incubation intégrés pour les dosages à température critique ou les tests sur cellules
- Les modèles à écran tactile disposent d’une interface facile à utiliser pour une utilisation autonome et comprennent des protocoles prêts à l’emploi pour la quantification des acides nucléiques UV et des protéines ainsi que pour la quantification de protéiques colorimétriques
- Les outils Thermo Fisher Connect ou Microsoft OneDrive disponibles sur le cloud permettent de stocker, de consulter, de partager et de gérer les données photométriques, à distance et en toute sécurité (modèles à écran tactile)
- Plusieurs langues disponibles ; choisissez entre l’anglais, l’allemand, le français, l’espagnol, l’italien, le portugais, le russe, le chinois et le japonais (modèles à écran tactile)
- La mise en place de dosages plus exigeants est facile grâce au logiciel SkanIt™ puissant et intuitif
- Plateforme logicielle multi-instruments compatible avec tous les lecteurs de microplaques Thermo Scientific
- Ouvrez le logiciel de licence pour une installation illimitée sur plusieurs ordinateurs
- Research Edition pour les sciences de la vie ; Drug Discovery Edition avec des fonctionnalités conformes à la norme FDA 21 CFR Part 11
- Langues d’interface utilisateur disponibles :allemand, anglais, chinois, espagnol, français, italien, japonais, portugais et russe
- Bibliothèque SkanIt sur le cloud consultable avec protocoles prêts à l’emploi, y compris les calculs et les données réelles d’exemple d’application
- Les séances de mesure sont faciles à configurer et à parcourir
- L’outil de pipetage virtuel intuitif facilite la définition de la disposition des plaques
Spécification
Non | |
Écran tactile | |
96 puits : 6 s, 384 puits : 10 s | |
Multiskan™ | |
Linear | |
10 s de 200 à 1 000 nm | |
1,0 % + 0,003 Abs (0 à 2,0 Abs), 2,0 % (2,0 à 2,5 Abs) à 450 nm | |
17,5 in | |
Multiskan SkyHigh avec écran tactile | |
26,5 cm | |
1 nm | |
200 à 1000 nm | |
10,8 kg | |
29,5 cm |
Température ambiante +2°C jusqu’à 45°C | |
Lampe flash au xénon | |
Plaques à 6, 48, 96 et 384 puits, plaques μDrop | |
Top | |
Logiciel SkanIt ; logiciel avec licence ouverte ; logiciel multi-instruments | |
Monochromateur | |
<2,5 nm | |
44,5 cm | |
10,4 in | |
0 à 2,5 Abs, 2 % à 450 nm | |
Anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais, russe, chinois, japonais | |
23,8 lb | |
11,6 in |