Learn More
Axygen™ Pointes en rack MultiRack
Le système de pointe MultiRack a été conçu pour s’adapter à la plupart des pipeteurs du marché. Il s’agit d’un système complet interchangeable proposé dans les styles d’emballage en vrac, en rack, filtre et recharge pour répondre à tous les besoins du laboratoire.
Marque: Axygen™ MR-300XT-R
Description
Le système de pointes MultiRack Axygen a été conçu pour s’adapter à la plupart des pipeteurs du marché. Il s’agit d’un système complet interchangeable proposé dans les styles d’emballage en vrac, en portoir, filtre et recharge pour répondre à tous les besoins du laboratoire. Le système de pointes MultiRack propose des pointes de longueur standard et étendue pour couvrir les volumes allant de 1 μl à 1 250 μl. Pour les conditionnements en portoir et en recharge, les pointes sont préchargées dans des inserts à code couleur faciles à charger. Avec un encombrement réduit et un portoir réutilisable, ce système utilise 30 % de plastique en moins, ce qui minimise l’impact environnemental. La possibilité d’empilement permet de gagner de la place sur la paillasse. Les points Multirack Axygen sont fabriquées aux États-Unis et répondent aux normes ISO. Toutes les pointes sont exemptes de RNase, de DNase, d’ADN et de pyrogènes détectables. Pour plus de détails, consultez notre page Certificats à l’adresse www.coring.com/lifesciences.
Caractéristiques
• Portoirs réutilisables avec systèmes de recharge
• Format compact et conception empilable, qui permet de gagner de la place sur la paillasse
• Pointes allongées proposées en volumes de 10, 300 et 1 250 μL (longueur étendue : 1 000 μL)
• Portoirs à code couleur pour une identification facile du volume
Spécification
1 à 300 micro;l | |
Non stérile | |
vert | |
ISO 13845 | |
Portoir à charnières | |
Portoir à charnière | |
Usage unique | |
Oui | |
Polyéthylène |
À filtre | |
Vert | |
Autoclavable | |
Sans DNase, RNase, ADN humain ni inhibiteurs de PCR détectables | |
Version longue | |
768/boîte ; 5 boîtes/carton | |
Universelle | |
MultiRack |