Learn More
Velp Scientifica™ Bloc MultiAluBlock™ à quatre positions (28 x 24 mm)
S’utilise avec : Agitateurs à plaque chauffante AREX6
Marque: Velp Scientifica™ A00000326
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisé pour effectuer de nombreuses réactions ce qui permet d’économiser du temps et de l’espace de paillasse
- À utiliser avec les agitateurs à plaque chauffante Velp série 6
- Interchangeables
Spécification
28 mm | |
24 mm | |
Accessoire, bloc |
Agitateurs à plaque chauffante AREX6 | |
4 Positions | |
24 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Velp Scientifica™ Bloc MultiAluBlock™ à quatre positions (28 x 24 mm) > Accueillent les articles suivants : 4 flacons de 28 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu