Learn More
Wheaton™ Entonnoir en verre
Marque:  Wheaton™ 419470
347.05 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11748859
  • 400.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-10-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1 000 ml
USP type I et ASTM E 438 type I, classe A
Entonnoir
Verre
Ensembles de porte-filtres à vide de 90 mm
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Wheaton™ Entonnoir en verre > Capacité : 1000 ml