Learn More
Eppendorf™ Kit rétrofit avec seau MTP
Conçu pour une utilisation avec le rotor Eppendorf A-4-62-MTP
Marque: Eppendorf™ 5810702003
1235.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Godet à plaques de microtitration
- Pour rotor à godets oscillants 4 x 250 ml
- Pour 4 plaques de microtitration ou 1 plaque DeepWell
Spécification
Kit rétrofit avec seau MTP | |
Rotor A-4-62-MTP |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%