Learn More
Camping Gaz™ Brûleur Soudogaz X2000
Marque: Camping Gaz™ 202921
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Lampe multi-usage équipée d'un brûleur en laiton hautes performances etfonctionnant sur cartouche jetable de gaz C 206. Température de chauffe, 1750°C. Débit de gaz réglable 140 g/h avec le brûleur plombier X 1550fourni.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Camping Gaz™ Brûleur Soudogaz X2000 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu