Learn More
Fisherbrand™ Microsondes
Six sondes en acier inox pour l’électronique, la dissection, l’inspection, le soudage, l’encollage et la micromanipulation.
Marque:  Fisherbrand™ 3310
Code produit. 11744356
Description
Description
Six sondes en acier inox pour l’électronique, la dissection, l’inspection, le soudage, l’encollage et la micromanipulation.
Parfaites pour le raccordement de petits ressorts, les colonnes d’emballage, le nettoyage de pièces miniatures et les planches de soudure. La soudure ne collera pas aux sondes.
  • Les pointes sont affutées à la main pour être plus tranchantes
  • Très précises, hautement polies et trempées pour une longue durée de vie
Informations sur la commande
La boîte contient les six sondes de formes différentes visibles sur la photo.
Spécification
Spécification
Microsonde
Idéales pour les applications en laboratoire telles que le positionnement d’échantillons sous un microscope, la dissection, l’inspection, le soudage, le collage et toutes les micromanipulations effectuées en laboratoire
Aiguille
15,2cm
Acier inoxydable
Six sondes en acier inox, boîte de transport
6 po
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Microsondes > Longueur : 6 in