Learn More
Thermo Scientific™ MS(PEG)12 Methyl-PEG-NHS-Ester Reagent
Les amines pégylés (groupe -NH2) sur les protéines (résidus de lysine) ou les surfaces de dosage à l’aide de MS(PEG)n, d’ester réactif aux amines (NHS), de composés PEG coiffés méthyle (4 à 24 unités EG).
Marque:  Thermo Scientific™ 22686
Code produit. 10743295
  • 1052.00€ / 1g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les réactifs MS(PEG)n Thermo Scientific™ Pierce sont des composés du polyéthylène glycol se terminant par du méthyle (n est égal aux 4 à 24 unités PEG) activés comme des esters NHS pour la pégylation covalente des amines primaires sur des protéines (par exemple, des lysines) ou des surfaces de dosage.
MS(PEG)n est une abréviation faisant référence à un ensemble de composés ayant des espaceurs polyéthylène glycol (PEG) avec des groupes méthyle (—CH3) et ester NHS réactif aux amines aux extrémités opposées. Les molécules non ramifiées, hydrophiles et de longueur spécifique prennent la forme d’un méthyl-PEGn-NHS ester, où l’indice “n” indique 4, 8, 12 ou 24 unités d’éthylène glycol. L’ester N-hydroxysuccinimide (NHS) réagit spontanément avec les amines primaires (—NH2), ce qui permet une PEGylation efficace des protéines, des peptides et d’autres molécules ou surfaces contenant des amines.
Points clés :
  • Activé par NHS pour une PEGylation efficace des amines primaires à pH 7 à 9 ; la réaction du groupe ester NHS entraîne la formation de liaisons amides stables et irréversibles
  • Réactifs de PEGylation entièrement caractérisés avec des longueurs de chaîne PEG définies ; molécules de poids moléculaire discret pour la cohérence des performances dans les applications de modification des protéines
  • Fourni sous la forme d’une série comprenant 4, 8, 12 et 24 unités d’éthylène glycol, ce qui permet d’optimiser les procédures de modification pour une application spécifique tout en conservant tous les avantages associés à la PEGylation des protéines
  • L’espaceur PEG offre des avantages uniques, notamment une stabilité accrue, une tendance réduite à l’agrégation et une immunogénicité réduite
  • Des instructions faciles à suivre augmentent la probabilité d’un résultat probant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Amine
Polyéthylène glycol (PEG), groupes bloquants
12 unités d’éthylène glycol
1 g
Réactif NHS-Ester
Stocker sous forme desséchée à -20°C.
Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS
Liquide
Eau
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotYL390192 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2024 Catalog Number22686
Numéro de lotYH383108 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/09/2023 Catalog Number22686
Numéro de lotYH382987 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/08/2023 Catalog Number22686
Numéro de lotYD377959 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/06/2023 Catalog Number22686
Numéro de lotYF379545 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/06/2023 Catalog Number22686
Nom du produit
Thermo Scientific™ MS(PEG)12 Methyl-PEG-NHS-Ester Reagent > 12 groupes PEG ; 1 g