Learn More
MP Biomedicals™ Milieu LB, Lennox, poudre
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
454 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
454g
Description
Formule
- Utiliser 20 g de poudre par litre
- Contenu/L : 10 g de tryptone, 5 g d’extrait de levure, 5 g de NaCl
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Molecular Biology Certified™ |
| Contenu et stockage | 15°C à 30°C |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieu LB, Lennox |
| Formule | Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, NaCl 5 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour la croissance des bactéries |
| Quantité | 454 g |