Learn More
Heathrow Scientific™ Contrôleur de pipette avec batterie lithium-ion RF3000™
Équipé de caractéristiques pour un pipetage confortable et précis. Le contrôleur de pipette avec batterie lithium-ion RF3000™ dispose d’une pompe puissante qui offre une aspiration et une distribution rapides mais délicates, de vannes réglables et d’un microprocesseur pour une fiabilité et une précision constantes.
Marque: Heathrow Scientific™ HS3000
146.49 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24075" pour bénéficier de cette offre.
Description
Garantie de 5 ans (sauf batterie et filtre)
Confortables et performants
- La vitesse de remplissage et de distribution est facilement réglée en appuyant sur le grand bouton du mode
- Poignée universelle et gâchette à revêtement souple avec indicateurs de direction pour les utilisateurs gauchers ou droitiers
- Léger et ergonomique
- Les voyants LED indiquent le mode et la batterie faible
- Zone d’identification personnalisable et bases coniques colorées pour différencier la tâche ou l’utilisateur
- Deux supports : support de paillasse et support mural
Précis, fiable et durable
- Vannes sensibles et réglables avec trois modes : élevé, faible, gravité
- Une pompe puissante offre une aspiration et une distribution rapides
- Contrôlé par microprocesseur pour plus de fiabilité et de précision
- Adaptateur à embout conique pour stabiliser les plus petites pipettes de 1 ml
- Les filtres hydrophobes de 0,45 μm sont facilement disponibles et ne sont pas spécifiques à la marque
- Boîtier résistant aux UV
Alimentation secteur souple
- La batterie lithium-ion à chargement rapide et facile à changer permet 20 heures d’utilisation en continu
- Fonctionne avec des alimentations électriques de 100–240 volts
- Inclut un adaptateur de prise et de tension universel
- Peut être rechargé pendant l’utilisation
- Comprend : support de charge, support magnétique/mural, adaptateur de buse pour petites pipettes, batterie lithium-ion rechargeable, 3 filtres de remplacement de 0,45 μm, 5 embases arrondies (bleu, noir, jaune, rouge, gris), adaptateur secteur à double isolation basse tensino 100 à 240 V, 50/60 Hz avec quatre fiches intermittentes
Spécification
Oui | |
Testé pour être conforme aux normes de sécurité des États-Unis, du Canada et de l’U.E. et aux normes CEM | |
Blanc | |
Pipette sérologique en verre ou en plastique, graduée et volumétrique | |
Polypropylène | |
Non stérile | |
1 to 100 mL | |
Pipettes de 1 ÷a 100 ml, verre et plastique | |
3 | |
5 an | |
100 à 240 V |
Lithium-ion | |
Autoclavable | |
Réutilisable | |
Ergonomique | |
0,45 μm | |
Contrôleur de pipette | |
Membrane hydrophobe | |
Support de charge, support magnétique/mural, adaptateur de buse pour petites pipettes, batterie lithium-ion rechargeable, 3 filtres de remplacement de 0,45 μm, 5 embases arrondies, adaptateur secteur | |
60 min | |
152 x 152 x 41 mm | |
Qualité certifiée |