Learn More
MP Biomedicals™ Accessoires FastPrep - Bouchons
Bouchon à vis coloré avec joint torique
216.00€ - 444.00€
Spécification
Capacité 2 mL
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Quantité Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Couleur Prix Quantité et disponibilité  
11472340
Afficher les documents
MP Biomedicals™
115066002
500/boîte Rouge N/A
N/A
11402340
Afficher les documents
MP Biomedicals™
115063002
500/boîte Orange N/A
N/A
11402350
Afficher les documents
MP Biomedicals™
115067002
500/boîte Vert N/A
N/A
11442340
Afficher les documents Détails de la promotion
MP Biomedicals™
115065002
500/boîte Bleu N/A
N/A
11422340
Afficher les documents
MP Biomedicals™
115064002
500/boîte Violet N/A
N/A
11412340
Afficher les documents
MP Biomedicals™
115063005
1000/boîte Orange N/A
N/A
12733667
Afficher les documents
MP Biomedicals™
115065005
1 000/paquet Bleu N/A
N/A
Description
Description
  • S’adapte aux tubes FastPrep™ vides et est utilisé dans les systèmes FastPrep pour contenir des échantillons pour l’homogénéisation
  • Disponible séparément pour ceux qui souhaitent remplir leurs propres tubes de matrice de lyse
  • À utiliser avec des tubes FastPrep vides
  • Ajoutez l’échantillon au tube vide, ajoutez le matériau de la matrice de lyse et le tampon de lyse appropriés, puis appliquez le bouchon
  • Traitez à l’aide d’un instrument FastPrep ou d’un autre agitateur à billes pour lyser, broyer ou homogénéiser l’échantillon.
Spécification
Spécification
2 mL
Documents
Product Certifications
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.