Learn More
MP Biomedicals™ Accessoires FastPrep - Bouchons
Bouchon à vis coloré avec joint torique
Marque:  MP Biomedicals™ 115067002
221.90 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11402350
  • 321.00€ / 500 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Les bouchons à vis avec joints toriques s’adaptent aux tubes à bouchon à vis de 2 ml et sont parfaits pour les instruments de préparation d’échantillons haut débit.
  • Les bouchons bleus s’adaptent aux tubes EMPTY FASTPREP™ et sont utilisés dans les systèmes Fastprep pour contenir l’échantillon pour l’homogénéisation.
  • Disponibles séparément pour les utilisateurs qui souhaitent remplir leurs propres tubes de matrice de lyse.
  • Compatibilité des adaptateurs : ConeFlex Legacy (autorise tous les adaptateurs FP24 sur FP96), CoolPrep (24 x 2 ml), HiPrep (48 x 2 ml), QuickFlex (96 x 2 ml), QuickPrep (24 x 2 ml), QuickPrep All Metal (24 x 2 ml)
  • Les bouchons à vis se trouvent également dans les kits FastDNA et FastDNA SPIN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2 mL
0,946 g/cm3
Tubes de la matrice de lyse D de 2 ml
320°F (160°C)
500/boîte
Vert
All
Isolement des acides nucléiques, culture cellulaire, protéomique, purification et détection, purification des protéines, purification de l’ADN, purification de l’ARN, traitement des tissus végétaux, analyse des tissus, analyse du sol, culture bactérienne, culture de levures, analyse des tissus fongiques, études sur le microbiome
Bouchon à vis
Les tubes de la matrice de lyse D ont des bouchons verts. Ils se trouvent dans le kit FastRNA Pro Green et sont utilisés pour l’isolement de l’ARN total des plantes et des animaux.
Promotions
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.