Learn More
MP Biomedicals™ Accessoires FastPrep - Bouchons
Bouchon à vis coloré avec joint torique
Marque: MP Biomedicals™ 115063005
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les bouchons à vis avec joints toriques s’adaptent aux tubes à bouchon à vis de 2 ml et sont parfaits pour les instruments de préparation d’échantillons haut débit.
- Les bouchons bleus s’adaptent aux tubes EMPTY FASTPREP™ et sont utilisés dans les systèmes Fastprep pour contenir l’échantillon pour l’homogénéisation.
- Disponibles séparément pour les utilisateurs qui souhaitent remplir leurs propres tubes de matrice de lyse.
- Compatibilité des adaptateurs : ConeFlex Legacy (autorise tous les adaptateurs FP24 sur FP96), CoolPrep (24 x 2 ml), HiPrep (48 x 2 ml), QuickFlex (96 x 2 ml), QuickPrep (24 x 2 ml), QuickPrep All Metal (24 x 2 ml)
- Les bouchons à vis se trouvent également dans les kits FastDNA et FastDNA SPIN.
Spécification
2 mL | |
0,946 g/cm3 | |
Tubes de la matrice de lyse A de 2 ml | |
320°F (160°C) | |
1000/boîte |
Orange | |
All | |
Isolement des acides nucléiques, culture cellulaire, protéomique, purification et détection, purification des protéines, purification de l’ADN, purification de l’ARN, traitement des tissus végétaux, analyse des tissus, analyse du sol, culture bactérienne, culture de levures, analyse des tissus fongiques, études sur le microbiome | |
Bouchon à vis | |
Les tubes de la matrice de lyse A ont des bouchons orange. Ils se trouvent dans les kits FastDNA et FastDNA SPIN. |
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.