Learn More
Pilon en verre borosilicaté Pyrex™
Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique. Le mortier en verre borosilicaté Pyrex™ est un bol de broyage idéal pour la préparation de composés, le mélange et le broyage de poudres. À utiliser avec le pilon Pyrex™, vendu séparément.
93.70€ - 327.00€
Spécification
Type de produit | Mortier |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (équipement) | Pilon en pyrextrade; |
À utiliser avec (application) | Idéal pour la préparation de composés, le mélange et le broyage de poudres |
Produktcode | Marke | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12347462
|
Pyrex
718234 |
100mL | 80 mm | 60mm |
135.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12662022
|
Pyrex
718247 |
300mL | 120 mm | 90 mm |
327.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12652022
|
Pyrex
718242 |
120mL | 100 mm | 75mm |
93.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Beschreibung
- Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
- À utiliser avec le pilon Pyrex™ (vendu séparément)
- Idéal pour la préparation de composés, le mélange et le broyage de poudres
Spezifikation
Mortier | |
Verre borosilicaté | |
Pilon en pyrextrade; | |
Idéal pour la préparation de composés, le mélange et le broyage de poudres |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.