Learn More
Pilon en verre borosilicaté Pyrex™
Click to view available options
Capacité (métrique):
100mL
120mL
300mL
Diamètre (métrique) externe:
80 mm
100 mm
120 mm
Hauteur (métrique):
60mm
75mm
90 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
- À utiliser avec le pilon Pyrex™ (vendu séparément)
- Idéal pour la préparation de composés, le mélange et le broyage de poudres
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 120mL |
| Diamètre (métrique) externe | 100 mm |
| Type de produit | Mortier |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (équipement) | Pilon en pyrextrade; |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour la préparation de composés, le mélange et le broyage de poudres |
| Hauteur (métrique) | 75mm |