Learn More
Pilon en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit. 12662022
Click to view available options
Capacité (métrique):
100mL
120mL
300mL
Diamètre (métrique) externe:
80 mm
100 mm
120 mm
Hauteur (métrique):
60mm
75mm
90 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12662022
Marque: Pyrex 718247
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique. Le mortier en verre borosilicaté Pyrex™ est un bol de broyage idéal pour la préparation de composés, le mélange et le broyage de poudres. À utiliser avec le pilon Pyrex™, vendu séparément.
  • Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
  • À utiliser avec le pilon Pyrex™ (vendu séparément)
  • Idéal pour la préparation de composés, le mélange et le broyage de poudres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 300mL
Diamètre (métrique) externe 120 mm
Type de produit Mortier
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (équipement) Pilon en pyrextrade;
À utiliser avec (application) Idéal pour la préparation de composés, le mélange et le broyage de poudres
Hauteur (métrique) 90 mm