Learn More
Monkeypox Virus A35 Antibody (0017), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-18811MFV450
506.40 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Monkeypox Virus A35 Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus A35 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spécification
Monkeypox Virus A35 | |
Monoclonal | |
mFluor Violet 450 SE | |
50mM Sodium Borate | |
This product is a recombinant monoclonal antibody made to recombinant Monkeypox Virus A35 and expressed from HEK293 cells. | |
0.1 mL | |
Primary | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG1 |
Western Blot, ELISA | |
0017 | |
Western Blot, ELISA | |
Mouse | |
Protein A purified | |
RUO | |
Virus | |
Purified |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Monkeypox Virus A35 Antibody (0017), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; mFluor Violet 450 SE
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu