Learn More
Invitrogen™ Monomeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Monomeric Cyanine Nucleic Acid stains are five spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Marque: Invitrogen™ T3602
438.20 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24074" pour bénéficier de cette offre.
Description
Monomeric Cyanine Nucleic Acid stains allow ultrasensitive fluorescence detection of double-stranded nucleic acids. These high-affinity dyes have low background and bright fluorescence when bound to nucleic acid. They are ideally suited for nuclear staining in flow cytometry and fluorescence microscopy applications in fixed cells, along with nucleic acid detection on solid supports and in electrophoresis applications.
L’iodure TO-PRO-1 est un contre-colorant et un indicateur de cellules mortes utile, avec des maxima d’excitation / d’émission d’environ 515 / 531 nm. Solution 1 mM dans DMSO
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaire, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, traçage microbien, noyau, enveloppe nucléaire et nucléoles, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Vert | |
Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière. | |
TO-PRO-1 Iodide | |
Microscope à fluorescence | |
1 ml | |
531 nm | |
TO-PRO™ | |
Fluorescent Dye | |
Nucleic Acids, Nucleus |
1 mM | |
515 nm | |
Dosages par fluorescence | |
DMSO | |
Fluorescence | |
Liquide | |
Température ambiante | |
Nucleic Acid Stain | |
Imperméant aux cellules |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.