Learn More
Invitrogen™ Monomeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Monomeric Cyanine Nucleic Acid stains are five spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Marque: Invitrogen™ Y3607
441.00 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24074" pour bénéficier de cette offre.
Description
Monomeric Cyanine Nucleic Acid stains allow ultrasensitive fluorescence detection of double-stranded nucleic acids. These high-affinity dyes have low background and bright fluorescence when bound to nucleic acid. They are ideally suited for nuclear staining in flow cytometry and fluorescence microscopy applications in fixed cells, along with nucleic acid detection on solid supports and in electrophoresis applications.
L’iodure de YO-PRO-3 est un contre-colorant et un indicateur de cellules mortes utile, avec des maxima d’excitation / d’émission ∽612/631 nm. Solution de 1 mM dans du DMSO.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaire, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, noyau, enveloppe nucléaire et nucléoles, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Orange | |
Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière. | |
Imperméant aux cellules | |
Marquage fluorescent | |
DMSO | |
Fluorescence | |
YO-PRO™ | |
Fluorescent Dye | |
Noyau, acides nucléiques, Nucleus |
1 mM | |
612 nm | |
Tube | |
Microscope à fluorescence | |
1 mL | |
631 nm | |
Température ambiante | |
Indicateur de cellules mortes | |
Imperméant aux cellules |