Learn More
BINDER™ Série FDL - Chambre de séchage de sécurité pour des quantités limitées de solvant
Le BINDER FDL 115 avec chambre interne sans silicone et sans poussière et débit d’air symétrique sèche les échantillons contenant des solvants. Par conséquent, ce four de séchage de sécurité satisfait à toutes les exigences de la norme EN 1539.
Marque: BINDER™ 9010-0292
8848.61 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Plage de températures : +10°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +300°C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Contrôleur avec programmation d’intervalles de temps et programmation temps réel
- 2 racks chromés
- Surveillance de l’air frais avec alarme sonore et visuelle et désactivation automatique du chauffage
- Cartouche de filtre remplaçable, classe M6
- Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
- Interface d’ordinateur : RS 422
- Joint de porte de série en FKM résistant aux solvants pour une utilisation jusqu’à 200°C
- Joint de porte en option en silicone avec résistance aux solvants limitée pour une utilisation jusqu’à 300°C
Spécification
Contrôleur avec programmation d’intervalles de temps et programmation temps réel | |
115 L | |
Chambre de séchage | |
30 kg | |
2 std./5 max. | |
865 x 745 x 805 mm | |
230 V, monophasé, 50/60 Hz, 2,9 kw | |
2,9 kW | |
50/60 Hz |
FDL115-230 V, standard, série FDL - Chambres de séchage de sécurité pour des quantités limitées de solvant, 115 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
Température ambiante +5°C jusqu’à 300°C | |
LED | |
FDL115-230 V | |
600 x 435 x 435 mm | |
90 kg | |
230 V | |
13 A | |
Technologie de chambre de préchauffage APT.line™ |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30