Learn More
Monkeypox Virus A35 Antibody (0017), DyLight 550 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-18811R
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Monkeypox Virus A35 Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus A35 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spécification
Monkeypox Virus A35 | |
Monoclonal | |
DyLight 550 | |
Mouse | |
Protein A purified | |
RUO | |
Virus | |
Purified |
Western Blot, ELISA | |
0017 | |
50mM Sodium Borate | |
This product is a recombinant monoclonal antibody made to recombinant Monkeypox Virus A35 and expressed from HEK293 cells. | |
0.1 mL | |
Primary | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Monkeypox Virus A35 Antibody (0017), DyLight 550 , Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 550
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu