Learn More
Köttermann Armoire mobile avec une porte verrouillable
Cette armoire mobile avec une porte verrouillable offre un espace de stockage polyvalent avec une seule porte pour protéger les articles stockés.
sur devis
Spécification
Type de hotte | Mobile |
---|---|
Type de porte | À charnières |
Finition | Revêtement époxy |
Matériau de la monture | Acier |
Côté charnière | À droite |
Code produit | Marque | Côté charnière | Nbre de tiroirs | Nbre d’étagères | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Côté charnière | Nbre de tiroirs | Nbre d’étagères | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17332119
|
Köttermann
315-00113 |
À droite | Aucun | Aucun | 516 x 450 x 590 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
17372119
|
Köttermann
315-00123 |
À droite | Aucun | 1 | 516 x 450 x 740 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
17392119
|
Köttermann
315-00125 |
À droite | 1 | Aucun | 516 x 450 x 740 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
17382099
|
Köttermann
315-00062 |
À droite | Aucun | Aucun | 516 x 600 x 590 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
17322109
|
Köttermann
315-00072 |
À droite | Aucun | 1 | 516 x 600 x 740 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
17332109
|
Köttermann
315-00074 |
À droite | 1 | Aucun | 516 x 600 x 740 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Description
- Espace de rangement polyvalent
- Mobile avec des roues verrouillables
- Comporte une porte avec mécanisme de verrouillage pour protéger les articles stockés
- Nombreuses tailles et configurations disponibles
Spécification
Mobile | |
Revêtement époxy | |
À droite | |
1 | |
Plastique avec freins | |
Blanc |
À charnières | |
Acier | |
Oui | |
Aucun | |
Oui | |
Acier |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Köttermann Armoire mobile avec une porte verrouillable