Learn More
Köttermann Armoire mobile avec une porte verrouillable
Cette armoire mobile avec une porte verrouillable offre un espace de stockage polyvalent avec une seule porte pour protéger les articles stockés.
Marque: Köttermann 315-00062
Description
- Espace de rangement polyvalent
- Mobile avec des roues verrouillables
- Comporte une porte avec mécanisme de verrouillage pour protéger les articles stockés
- Nombreuses tailles et configurations disponibles
Spécification
Blanc | |
516 x 600 x 590 mm | |
Revêtement époxy | |
À droite | |
1 | |
Aucun | |
Plastique avec freins | |
Acier |
Mobile | |
À charnières | |
Acier | |
Oui | |
Aucun | |
Aucun | |