Learn More
Köttermann Armoire mobile avec une porte verrouillable
Cette armoire mobile avec une porte verrouillable offre un espace de stockage polyvalent avec une seule porte pour protéger les articles stockés.
Marque: Köttermann 315-00113
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Espace de rangement polyvalent
- Mobile avec des roues verrouillables
- Comporte une porte avec mécanisme de verrouillage pour protéger les articles stockés
- Nombreuses tailles et configurations disponibles
Spécification
Blanc | |
516 x 450 x 590 mm | |
Revêtement époxy | |
À droite | |
1 | |
Aucun | |
Plastique avec freins | |
Acier |
Mobile | |
À charnières | |
Acier | |
Oui | |
Aucun | |
Aucun | |
Oui |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Köttermann Armoire mobile avec une porte verrouillable > Armoire mobile à une porte ; côté charnière :droit ; nombre de tiroirs :Aucun ; Nombre d’étagères :Aucune ; dimensions (P x L x H) :516 x 450 x 590 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu