Learn More
Macherey-Nagel™ Papier filtre qualitatif en cellulose rond de grade MN 615
À utiliser pour une large gamme d’applications de filtration générale en laboratoire. Le papier filtre qualitatif en cellulose de grade MN 615 à forme arrondie offre une filtration moyenne rapide.
6.30€ - 14.70€
Spécification
Format | Rond |
---|---|
Matériau | Cellulose |
Vitesse de filtration | Moyen rapide |
À utiliser avec (application) | Analyse qualitative |
Qualité | MN 615 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10473881
|
Macherey-Nagel™
431011 |
110 mm |
13.83€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10220891
|
Macherey-Nagel™
431007 |
70 mm |
6.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10720612
|
Macherey-Nagel™
431015 |
150 mm |
14.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10067870
|
Macherey-Nagel™
431012 |
125 mm |
11.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10322861
|
Macherey-Nagel™
431009 |
90 mm |
7.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour les filtrations à usage général
- Les papiers filtres qualitatifs sont fabriqués à partir des mêmes matières premières que les grades sans cendres et sont particulièrement adaptés aux filtrations générales en laboratoire
- La teneur moyenne en cendres est d’environ 0,1 %
- La quantité d’a-cellulose est d’environ 95 %.
- Filtration moyenne rapide
Specifications
Rond | |
Moyen rapide | |
MN 615 | |
0,16 mm |
Cellulose | |
Analyse qualitative | |
Lot de 100 | |
Papier filtre |