Learn More
Macherey-Nagel™ Papier filtre qualitatif en cellulose rond de grade MN 615
À utiliser pour une large gamme d’applications de filtration générale en laboratoire. Le papier filtre qualitatif en cellulose de grade MN 615 à forme arrondie offre une filtration moyenne rapide.
Marque:  Macherey-Nagel™ 431012
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 10067870
  • 11.10€ / 100 pièces
Expédition estimée: 12-09-2024
Description
  • Pour les filtrations à usage général
  • Les papiers filtres qualitatifs sont fabriqués à partir des mêmes matières premières que les grades sans cendres et sont particulièrement adaptés aux filtrations générales en laboratoire
  • La teneur moyenne en cendres est d’environ 0,1 %
  • La quantité d’a-cellulose est d’environ 95 %.
  • Filtration moyenne rapide
Spécification
Spécification
Rond
Moyen rapide
MN 615
0,16 mm
125 mm
Cellulose
Analyse qualitative
Lot de 100
Papier filtre