Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour MMP1 humaine
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ EHMMP1X10
Description
Le test ELISA pour la métalloprotéinase matricielle 1 humaine (MMP1 humaine) permet de quantifier la MMP1 humaine dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement le MMP1 humain naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’MMP1 humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Les métalloprotéinases matricielles (MMP) sont des enzymes protéolytiques capables de dégrader les composants des tissus conjonctifs. La sécrétion déséquilibrée de certaines MMP ou les perturbations du contrôle différentiel des MMP par l’inhibiteur tissulaire des MMP (TIMP) sont impliquées dans le potentiel invasif des tumeurs malignes. La collagénase interstitielle (MMP-1), la gélatinase A/collagénase de type IV de 72 kDa (MMP-2) et la gélatinase B/collagénase de type IV de 92 kDa (MMP-9) dissolvent la matrice extracellulaire (ECM) et peuvent initier et promouvoir l’angiogenèse.
Spécification
P03956 | |
8 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
10 x 96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
4312 | |
< 12% | |
Concentrat de diluant de dosage, Couvercles de plaques adhésives, Anticorps de détection biotinylé, Chromogène, SAV-HRP, Étalon, Plaque à 96 puits pré-enduite, Solution d’arrêt, Tampon de lavage | |
10 x 96 tests | |
Matrice extracellulaire & adhérence cellulaire | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
24,69 à 18 000 pg/ml | |
8 pg/ml à 18 000 pg/ml | |
Biotine | |
Structure cellulaire & protéines organites | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine (OB), MCP-1, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, MMP-2, - 3, -9, -10, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CLG,CLGN | |
< 10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
CLG, CLGN | |
1 heures 20 min |