Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour MMP1 humaine
Kit ELISA sandwich
698.00€ - 4970.00€
Specifications
Numéro d’adhésion P03956
Plage de dosage 24,69-18,000 pg/ml
Sensibilité du dosage 8 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantité Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantité Price Quantity & Availability  
15425073
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
EHMMP1
96 dosages
698.00€
1 kit
17864210
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
EHMMP1X10
10 x 96 tests
4970.00€
10 pièces
17185509
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
EHMMP1X5
5 x 96 tests
2780.00€
1 pièce
Description
Description
Le test ELISA pour la métalloprotéinase matricielle 1 humaine (MMP1 humaine) permet de quantifier la MMP1 humaine dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement le MMP1 humain naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’MMP1 humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Les métalloprotéinases matricielles (MMP) sont des enzymes protéolytiques capables de dégrader les composants des tissus conjonctifs. La sécrétion déséquilibrée de certaines MMP ou les perturbations du contrôle différentiel des MMP par l’inhibiteur tissulaire des MMP (TIMP) sont impliquées dans le potentiel invasif des tumeurs malignes. La collagénase interstitielle (MMP-1), la gélatinase A/collagénase de type IV de 72 kDa (MMP-2) et la gélatinase B/collagénase de type IV de 92 kDa (MMP-9) dissolvent la matrice extracellulaire (ECM) et peuvent initier et promouvoir l’angiogenèse.
Specifications
Afficher plus
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ Kit ELISA pour MMP1 humaine