Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs MLA™ Silver Brand Precision
Fabriqués en alliage d’aluminium de précision et en acier inox avec garantie à vie limitée (pièces de couverture). Sérialisé individuellement avec certificat d’étalonnage inclus.
Marque: VistaLab™ Technologies 1110
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La capacité “Pour délivrer un volume donné” garantit la précision du volume sur une large gamme de viscosités
- Choix idéal pour la distribution répétitive de réactifs lorsqu’une haute précision et une grande exactitude sont nécessaires
- Capacité gravée sur le capot
Spécification
± 2 %, ±0,57% | |
Argent | |
Micropipette Tip | |
MLA Precision | |
Non stérile | |
90 μl | |
1 de chaque | |
9 in | |
1,5 in |
Non autoclavable | |
Réutilisable | |
Alliage d’aluminium, acier inox | |
1 | |
Pipette de précision | |
Insert de buse, touche d’étalonnage | |
Durée de vie limitée | |
2 po |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VistaLab™ Technologies Pipeteurs MLA™ Silver Brand Precision > Volume : 90 ul
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu