Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs MLA™ Silver Brand Precision
Fabriqués en alliage d’aluminium de précision et en acier inox avec garantie à vie limitée (pièces de couverture). Sérialisé individuellement avec certificat d’étalonnage inclus.
247.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Couleur | Argent |
Jetable | Réutilisable |
À utiliser avec | Micropipette Tip |
Matériau | Alliage d’aluminium, acier inox |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11935842
![]() |
VistaLab™ Technologies
1101 |
5 μl |
247.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11945842
![]() |
VistaLab™ Technologies
1102 |
15 μl |
247.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11955842
![]() |
VistaLab™ Technologies
1103 |
30 µl |
247.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11965842
![]() |
VistaLab™ Technologies
1104 |
40 μl |
247.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11985842
|
VistaLab™ Technologies
1106 |
60 μl |
247.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11995842
![]() |
VistaLab™ Technologies
1107 |
70 μl |
247.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11905852
![]() |
VistaLab™ Technologies
1108 |
75 μl |
247.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11915852
![]() |
VistaLab™ Technologies
1109 |
80 μl |
247.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11975772
![]() |
VistaLab™ Technologies
1110 |
90 μl |
247.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11985772
![]() |
VistaLab™ Technologies
1111 |
120 μl |
247.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11905782
![]() |
VistaLab™ Technologies
1113 |
400 μl |
247.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11925852
![]() |
VistaLab™ Technologies
1115 |
600 μl |
247.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11935852
![]() |
VistaLab™ Technologies
1117 |
800 μl |
247.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11945852
![]() |
VistaLab™ Technologies
1118 |
900 μl |
247.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11955852
![]() |
VistaLab™ Technologies
1119 |
450 μl |
247.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11945912
![]() |
VistaLab™ Technologies
1505 |
700 μl |
247.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- La capacité “Pour délivrer un volume donné” garantit la précision du volume sur une large gamme de viscosités
- Choix idéal pour la distribution répétitive de réactifs lorsqu’une haute précision et une grande exactitude sont nécessaires
- Capacité gravée sur le capot
Spécification
Non autoclavable | |
Réutilisable | |
Alliage d’aluminium, acier inox | |
1 | |
Pipette de précision | |
1 de chaque | |
9 in | |
1,5 in |
Argent | |
Micropipette Tip | |
MLA Precision | |
Non stérile | |
Insert de buse, touche d’étalonnage | |
Durée de vie limitée | |
2 po |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VistaLab™ Technologies Pipeteurs MLA™ Silver Brand Precision