missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VistaLab™ Technologies Pipeteurs MLA™ D-Tipper™
GREENER_CHOICE

Code produit. 11905872
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
10, 50, 100, 200, 1 000 μl
1000 μl
100 μl
120 μl
150 μl
15 μl
200 μl
20 μl
25 μl
250 μl
300 μl
30 µl
400 μl
40 μl
500 μl
50 μl
5 μl
600 μl
60 μl
700 μl
70 μl
75 μl
80 μl
900 μl
90 μl
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11905872

Marque: VistaLab™ Technologies 1150C

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Fabriqués en alliage d’aluminium de précision et en acier inox avec garantie à vie limitée (pièces de couverture). Corps à code couleur pour faciliter l’identification du volume et le numéro de série individuel avec certificat d’étalonnage inclus.

  • Fonctionnement à une course “pour délivrer”
  • Éjecteur de pointes intégré, protège-gants
  • Étalonnage en usine pour fournir des quantités spécifiques ; peut être facilement ré-étalonné dans le laboratoire
  • Disponible en 30 volumes fixes allant de 5 à 1 000 μl
  • Également disponible en tant que modèle sélectionnable : 50/100/200 μl

Spécification

Précision ± 2 %, 0,44%
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Argent
Jetable Réutilisable
Matériau Aluminium, acier inoxydable
Modèle D-Tipper™
Nombre de canaux 1
Stérilité Non stérile
Type Pipette axiale
Volume (métrique) 90 μl
À utiliser avec (application) Micro-pipetage / transfert de liquide
Comprend Insert de buse, touche d’étalonnage
Garantie Durée de vie limitée
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis