Learn More
Invitrogen™ MitoTracker™ Dyes for Mitochondria Labeling
These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
560.00€ - 682.00€
Spécification
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Format Special packaging
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, cytomètre en flux, lecteur de microplaques
Quantité 20 x 50 μg
Méthode de détection Fluorescence
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Description Gamme de longueur d’onde d’excitation Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Gamme de longueur d’onde d’excitation Prix Quantité et disponibilité  
12010156
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
M22426
MitoTracker™ Deep Red FM 644⁄665
566.00€
1000µg
11529096
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
M22425
MitoTracker™ Red FM 581⁄644
584.00€
1000µg
11569106
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
M7512
MitoTracker™ Red CMXRos 579/599
560.00€
1000µg
11579106
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
M7513
MitoTracker™ Red CM-H2Xros 579⁄599
636.00€
20 pièces
11589106
Afficher les documents
Invitrogen™
M7514
MitoTracker™ Green FM 490 / 516
562.00€
1000µg
11549106
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
M7510
MitoTracker™ Orange CMTMRos 554 / 576
598.00€
1000µg
11559106
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
M7511
MitoTracker™ Orange CM-H2TMRos 554⁄576
682.00€
1000µg
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Microscope à fluorescence, cytomètre en flux, lecteur de microplaques
Fluorescence
Température ambiante
Colorant
Special packaging
20 x 50 μg
MitoTracker™
Fluorescent Dye
Mitochondrie
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ MitoTracker™ Dyes for Mitochondria Labeling