Learn More
Brady™ Rubans d’étiquetage MiniMark™
Ces rubans offrent une résistance standard aux rayures, au maculage et aux produits chimiques.
226.00€
Spécification
Type de produit | Ruban d’imprimante |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Pour les imprimantes MiniMark |
Longueur (impériale) | 98.4 yd. |
Largeur (impériale) | 4.3 in. |
Longueur (métrique) | 90 m |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11761013
|
Brady™
710022 |
Noir |
226.00€
1 boîte |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11791013
|
Brady™
710025 |
Bleu |
226.00€
1 boîte |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11701023
|
Brady™
710026 |
Vert |
226.00€
1 boîte |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11781013
|
Brady™
710024 |
Rouge |
226.00€
1 boîte |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ces rubans offrent une résistance standard aux rayures, au maculage et aux produits chimiques
- Ruban encreur pour imprimante MiniMark
Spécification
Ruban d’imprimante | |
98.4 yd. | |
90 m | |
0.5 in. ID | |
90 m x 110 mm | |
Ruban à usage général pour tous les types d'étiquetage |
Pour les imprimantes MiniMark | |
4.3 in. | |
110 mm | |
12,7 mm D.I. | |
Encre du côté extérieur | |
1 pièce |