Learn More
Brady™ Rubans d’étiquetage MiniMark™
Ces rubans offrent une résistance standard aux rayures, au maculage et aux produits chimiques.
Marque: Brady™ 710026
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ces rubans offrent une résistance standard aux rayures, au maculage et aux produits chimiques
- Ruban encreur pour imprimante MiniMark
Specifications
Ruban d’imprimante | |
Pour les imprimantes MiniMark | |
4.3 in. | |
110 mm | |
12,7 mm D.I. | |
Ruban vert 110 mm - 2/paquet | |
Ruban à usage général pour tous les types d'étiquetage |
Vert | |
98.4 yd. | |
90 m | |
0.5 in. ID | |
90 m x 110 mm | |
Encre du côté extérieur | |
1 pièce |