missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Rubans d’étiquetage MiniMark™

Ces rubans offrent une résistance standard aux rayures, au maculage et aux produits chimiques.

Marque:  Brady™ 710024

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11781013

  • 226.00€ / 1 boîte
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Ces rubans offrent une résistance standard aux rayures, au maculage et aux produits chimiques
  • Ruban encreur pour imprimante MiniMark
Spécification

Spécification

Ruban d’imprimante
Pour les imprimantes MiniMark
4.3 in.
110 mm
12,7 mm D.I.
Ruban rouge 110 mm - 2/paquet
Ruban à usage général pour tous les types d'étiquetage
Rouge
98.4 yd.
90 m
0.5 in. ID
90 m x 110 mm
Encre du côté extérieur
1 pièce
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions