Learn More
Epredia™ Mini plaque chauffante, 230 V
Optimisez votre flux de travail de montage de lames en laboratoire avec les mini plaques chauffantes Epredia™.
650.00€
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15523646
|
Epredia™
A84600020 |
240 V |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Caractéristiques
- Conçu pour sécher efficacement les coupes de tissus en paraffine
- Facteur de forme permettant d’économiser de l’espace
- Revêtement de surface chauffant noir mat pour un contraste visuel optimal des coupes de tissus en paraffine
- Rails de support mobiles pour différentes tailles de lames
- Disjoncteurs miniatures pour la sécurité
- Revêtement antimicrobien
Régulation de la température
- Système de chauffage ultra-rapide avec contrôle de la température variable et fonction de mémoire qui maintient la température de démarrage souhaitée
- Couvercle en acier inox en option pour une meilleure efficacité de chauffage
- Affichage LED lumineux pour le contrôle de la température
Spécification
6 lames (26 mm x 76 mm) |