Learn More
Epredia™ Mini plaque chauffante, 230 V
Optimisez votre flux de travail de montage de lames en laboratoire avec les mini plaques chauffantes Epredia™.
Marque: Epredia™ A84600020
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.74000kg
Description
Caractéristiques
- Conçu pour sécher efficacement les coupes de tissus en paraffine
- Facteur de forme permettant d’économiser de l’espace
- Revêtement de surface chauffant noir mat pour un contraste visuel optimal des coupes de tissus en paraffine
- Rails de support mobiles pour différentes tailles de lames
- Disjoncteurs miniatures pour la sécurité
- Revêtement antimicrobien
Régulation de la température
- Système de chauffage ultra-rapide avec contrôle de la température variable et fonction de mémoire qui maintient la température de démarrage souhaitée
- Couvercle en acier inox en option pour une meilleure efficacité de chauffage
- Affichage LED lumineux pour le contrôle de la température
Spécification
6 lames (26 mm x 76 mm) | |
240 V |