Learn More
Corning™ Pointes de pipettes microvolumes, non stériles
Offrent des performances précises et fiables dans la plage de volumes indiquée
94.39€ - 494.48€
Spécification
Stérilité | Non stérile |
---|---|
Couleur | Naturel |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni pyrogène |
Type de pointe | microvolume, Rond |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10479131
|
Corning™
4834 |
0,5 à 10 μl | Rack |
97.93€
960 pièces |
Expédition estimée: 12-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10746482
![]() |
Corning™
4840 |
0,1 à 10 μl | En vrac |
494.48€
10000 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10387171
|
Corning™
4901 |
0,5 à 10 μl | En vrac |
442.09€
10000 pièces |
Expédition estimée: 12-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10431822
![]() |
Corning™
4826 |
0,1 à 10 μl | Rack |
94.39€
960 pièces |
Expédition estimée: 12-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les pointes microvolume offrent des performances précises et fiables dans la plage 0,1 μl à 10 μl pour la majorité des micropipettes de grande marque.
- Sans DNAse / RNAse.
- Apyrogène
Spécification
Non stérile | |
Sans DNase, RNase ni pyrogène | |
Polypropylène |
Naturel | |
microvolume, Rond |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Pointes de pipettes microvolumes, non stériles