Learn More
Corning™ Pointes de pipettes microvolumes, non stériles
GREENER_CHOICE
Code produit. 10431822 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,5 à 10 μl
Format:
En vrac
Rack
Conditionnement:
10000 pièces
960 pièces
Code produit. 10431822
Marque: Corning™ 4826
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent des performances précises et fiables dans la plage de volumes indiquée
  • Les pointes microvolume offrent des performances précises et fiables dans la plage 0,1 μl à 10 μl pour la majorité des micropipettes de grande marque.
  • Sans DNAse / RNAse.
  • Apyrogène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,1 à 10 μl
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase ni pyrogène
Format Rack
Type de pointe microvolume, Rond
Conditionnement rack
À utiliser avec (équipement) Gilson Pipetman, Universal Fit Ultramicro