Learn More
Corning™ Pointes de pipettes microvolumes, non stériles
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,5 à 10 μl
Format:
En vrac
Rack
Conditionnement:
10000 pièces
960 pièces
Description
- Les pointes microvolume offrent des performances précises et fiables dans la plage 0,1 μl à 10 μl pour la majorité des micropipettes de grande marque.
- Sans DNAse / RNAse.
- Apyrogène
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,1 à 10 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Naturel |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni pyrogène |
| Format | En vrac |
| Type de pointe | microvolume, Rond |
| Conditionnement | En vrac |
| À utiliser avec (équipement) | Gilson Pipetman, Universal Fit Ultramicro |
| Matériau | Polypropylène |