Learn More
Eppendorf™ Racks de tubes à essai
GREENER_CHOICE
Optimise le flux de travail avec des racks idéaux pour le traitement des échantillons, le transport et le stockage d’échantillons à court et à moyen terme.
25.30€ - 54.32€
Spécification
Type de produit Test Tube Stand
Matériau polypropylène
Empilables Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Positions À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Positions À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
16326485
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030119860
1 1 tube conique de 25 ml ou 50 ml
25.30€
4 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15751966
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030119827
12 Tubes de 5 ml et 15 ml
54.32€
2 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15739478
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030119835
6 et 6 5 or 15 mL, 25 or 50 mL Tubes
54.32€
2 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15741966
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030119819
36 1.5 and 2.0 mL Tubes
54.32€
2 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15770159
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030119843
36 Cryogenic Tubes
54.32€
2 pièces
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15773178
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030119800
48 0.5 mL Tubes
54.32€
2 pièces
En stock
Description
  • Empilable dans un format de rack et également entre toutes les variantes de rack ; permet d’économiser de l’espace de laboratoire lorsqu’il n’est pas utilisé
  • Les pieds en silicone antidérapants et une conception résistante à l’inclinaison garantissent une manipulation sûre
  • Conception de la forme d’onde : Les rangées de tubes sont disposées en différentes hauteurs afin que les récipients de réaction soient facilement accessibles et clairement identifiables
  • En polypropylène (PP) pour une résistance chimique et physique élevée
  • Dimensions optimisées pour économiser l’espace grâce à une configuration parfaite de la position du tube sans compromettre la manipulation du tube
  • Grande flexibilité : permet de maintenir des tubes de différentes tailles
  • Les positions de tube numérotées permettent une orientation rapide et facile et une manipulation sans erreur
Spécification
Spécification
Test Tube Stand
polypropylène
Oui
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Racks de tubes à essai