Learn More
Eppendorf™ Racks de tubes à essai
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Positions:
1
12
36
48
6 et 6
À utiliser avec (équipement):
1 tube conique de 25 ml ou 50 ml
5 or 15 mL, 25 or 50 mL Tubes
Tubes cryogéniques
Tubes de 0,5 ml
Tubes de 1,5 ml et 2,0 ml
Tubes de 5 ml et 15 ml
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
Description
- Empilable dans un format de rack et également entre toutes les variantes de rack ; permet d’économiser de l’espace de laboratoire lorsqu’il n’est pas utilisé
- Les pieds en silicone antidérapants et une conception résistante à l’inclinaison garantissent une manipulation sûre
- Conception de la forme d’onde : Les rangées de tubes sont disposées en différentes hauteurs afin que les récipients de réaction soient facilement accessibles et clairement identifiables
- En polypropylène (PP) pour une résistance chimique et physique élevée
- Dimensions optimisées pour économiser l’espace grâce à une configuration parfaite de la position du tube sans compromettre la manipulation du tube
- Grande flexibilité : permet de maintenir des tubes de différentes tailles
- Les positions de tube numérotées permettent une orientation rapide et facile et une manipulation sans erreur
Spécification
Spécification
| Type de produit | Test Tube Stand |
| Capacité | Tubes (1,5 et 2,0 ml) |
| Matériau | PP |
| Positions | 36 |
| Empilables | Oui |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de 1,5 ml et 2,0 ml |
| Nb par paquet | 2/boîte |