Learn More
Eppendorf™ Racks de tubes à essai
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Positions:
1
12
36
48
6 et 6
À utiliser avec (équipement):
1 tube conique de 25 ml ou 50 ml
5 or 15 mL, 25 or 50 mL Tubes
Tubes cryogéniques
Tubes de 0,5 ml
Tubes de 1,5 ml et 2,0 ml
Tubes de 5 ml et 15 ml
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
Description
- Pour 1 tube conique (25 ml ou 50 ml)
- 4 unités
- Blanc
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Type de produit | Test Tube Stand |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | PCR Tubes, Tubes (25 or 50 mL) |
| Matériau | polypropylène |
| Positions | 1 |
| Forme | Conique |
| Étagères | None |
| Empilables | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |