Learn More
Thermo Scientific™ Barrette de bouchons pour tubes de microtitration
Scellez hermétiquement les tubes de microtitration 1,2 ml pour le stockage à l’aide de ces barrettes de bouchons en polyéthylène.
Marque: Thermo Scientific™ 3425-11
20.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Scellez hermétiquement les tubes de microtitration de 1,2 ml pour le stockage à l’aide de barrettes de bouchons pour tubes de microtitration Thermo Scientific™.
- PEBD non autoclavable
- Les barrettes à huit bouchons peuvent être facilement découpées pour des échantillons individuels
- Disponibilité en version stérile ou non stérile
Spécification
Bandelette de 8 bouchons | |
Tube de microtitration de 1.2 ml avec bande de 8 bouchons | |
Naturel | |
120/Pk., 5/Cs. | |
Barrettes de bouchons |
Non autoclavable | |
LDPE | |
10 sachets étanches de douze bandes de 8 bouchons / unité, 5 unités / boîte | |
Stérile |