Learn More
Thermo Scientific™ Barrette de bouchons pour tubes de microtitration
Scellez hermétiquement les tubes de microtitration 1,2 ml pour le stockage à l’aide de ces barrettes de bouchons en polyéthylène.
17.84€ - 22.35€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Description | Tube de microtitration de 1.2 ml avec bande de 8 bouchons |
Couleur | Naturel |
À utiliser avec (équipement) | Barrettes de bouchons |
Code produit | Marque | Stérilité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12328482
![]() |
Thermo Scientific™
3425-11 |
Stérile | 120/Pk., 5/Cs. |
22.35€
120 pièces |
Expédition estimée: 18-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12368202
![]() |
Thermo Scientific™
3426-11 |
Non stérile | 120/Pk., 5/Cs. |
17.84€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
Scellez hermétiquement les tubes de microtitration de 1,2 ml pour le stockage à l’aide de barrettes de bouchons pour tubes de microtitration Thermo Scientific™.
- PEBD non autoclavable
- Les barrettes à huit bouchons peuvent être facilement découpées pour des échantillons individuels
- Disponible en version stérile ou non stérile
Spécification
Non autoclavable | |
Tube de microtitration de 1.2 ml avec bande de 8 bouchons | |
Naturel | |
Barrettes de bouchons |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Barrette de bouchons pour tubes de microtitration