Learn More
Fisherbrand™ Solution de nettoyage MicroSon
Permet le nettoyage et la décontamination des bains à ultrasons et le nettoyage par aspersion. La solution de nettoyage Fisherbrand™ MicroSon élimine la graisse, l’huile, la colle, la poussière et les empreintes digitales.
Marque: Fisherbrand™ 8000046
Description
- Couleur verte
- Pour la verrerie, l’acier inoxydable et les métaux ferreux
Spécification
Liquide | |
Vert foncé | |
0,02 |
11,3 | |
≥ 100°C | |
1 l |
Vidéos
-
Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
Sécurité et traitement
- MicroSon
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: isotridecanol ethoxylated, C10 fatty alcohol ethoxylated, potassium hydroxide, tetrapotassium pyroph