Learn More
Schmidlin™ GC Plus Zero Air Generator
This generator produces a continuous supply of zero grade air.
Marque: Schmidlin™ DB-NGC30000-EU
Description
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Purity: <0.1 ppm THC
- Pressure: 10 barg (145 psig)
- Proprietary platinum catalyst technology
- Easy to install with complete 'plug and play' functionality
- Ideal for all GC detector applications
- Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
- Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Spécification
23 cm | |
41 cm | |
3.5 to 9 bar | |
55 cm | |
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz | |
550 W |
30,000 mL/min. | |
35°C | |
21.6 in. | |
Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in. | |
<0.1 ppm |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.