Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Racks pour flacons CryoELITE™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité:
50 flacons cryogéniques (12,5 mm de diamètre)
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Empilable pour un stockage facile
- Capacité de 50 flacons cryogéniques
- Rack fabriqué en PP
- Nettoyage facile dans une machine à laver automatique ou autoclavable à 121°C pendant 20 minutes
- Les pieds antidérapants garantissent la stabilité pour les travaux sur paillasse
- Chaque puits a un diamètre intérieur de 12,5 mm avec des dimensions globales de rack de 190 x 100 x 22 mm
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l x H) | 190 x 100 x 22 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons cryogéniques autonomes et à fond rond |
| Capacité | 50 flacons cryogéniques (12,5 mm de diamètre) |
| Quantité | 5/boîte |
| Autoclavable | Oui, à 121°C pendant 20 minutes |
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Portoir pour flacons |